Learn More
Thermo Scientific™ Software de medición y evaluación HAAKE™ RheoWin™
Dirija fácilmente el funcionamiento de su reómetro o viscosímetro con el software de medición y evaluación RheoWin.
Marca: Thermo Scientific™ 098-5062
Descripción
Dirija fácilmente el funcionamiento de su reómetro o viscosímetro con el software de medición y evaluación Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™. El software para reómetros y viscosímetros se puede personalizar para simplificar la utilización de reómetros o viscosímetros con parámetros predeterminados para principiantes y con acceso a todos los parámetros de medición relevantes para reólogos avanzados.
El software de medición y evaluación HAAKE RheoWin presenta las siguientes característicasSoftware personalizable
- RheoWin JobManager para un control de procesos completamente automatizado («jobs») de rutinas de medición y de análisis y para la impresión o exportación de informes
- RheoWin DataManager para una evaluación interactiva de los datos medidos, así como herramientas sofisticadas para crear informes o generar plantillas para gráficos, tablas o vistas de pantalla
- RheoWin UserManager para una gestión integral del control de acceso de usuario y la asignación de derechos de acceso específicos
Funciones
- Control manual para las pruebas preliminares, pantalla de parámetros seleccionados y conservación de los datos adquiridos manualmente
- Práctica creación y personalización de rutinas de medición utilizando elementos de medición y evaluación predefinidos mediante técnicas de «arrastrar y soltar»
- Medición totalmente automatizada, evaluación de datos y documentación dentro de una rutina de medición
- Mediciones simultáneas utilizando varios instrumentos y evaluación de datos
- Exportación de datos totalmente configurable (p. ej., ASCII, MS-Excel, XML, etc.)
- Capacidad para guardar gráficos en varios formatos
- Numerosos algoritmos para el análisis de datos (p. ej., interpolación, regresión, y control de calidad automatizado)
- Disponibilidad para guardar datos sin procesar y valores numéricos con fines de control de calidad
- Captura de imágenes integrada con cámara FireWire y USB
Personalización
- Configuración definida por el usuario de los recorridos y subdirectorios para el registro de datos
- Generación modular de un nombre de archivo y almacenamiento automatizado en un subdirectorio predefinido
- Transferencia de datos a los sistemas ERP y de laboratorio (p. ej., SAP™, LIMS, etc.)
- Visualización en línea de todas las correcciones para mejorar la calidad de los datos
- Instantánea para una rápida caracterización de una muestra desconocida
Sistema operativo:
Windows 10 (versión de 32 y 64 bits)
Windows 8.1 (versión de 32 y 64 bits)
Windows 8 (versión de 32 y 64 bits)
Windows 7 (versión de 32 y 64 bits) (versión de 32 y 64 bits)
Especificaciones
Software | |
Software HAAKE RheoWin 4 para HAAKE Viscotester iQ |