Learn More
Thermo Scientific™ Reómetros HAAKE™ Viscotester™ iQ
Código de producto. 15315123 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Reómetro
Incluye:
Solo unidad base, se requieren accesorios (por ejemplo, geometrías de medición, módulo de temperatura) y se venden por separado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15315123
Marca: Thermo Scientific™ 2620001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra la diferencia que un reómetro individual, intuitivo e inteligente supone en el control de calidad.
Mida y analice las propiedades reológicas de una amplia variedad de líquidos, pastas y muestras semisólidas con los reómetros Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ  y Viscotester iQ Air. El reómetro Viscotester iQ es una solución intuitiva diseñada para satisfacer los requisitos reológicos diarios de los laboratorios de control de calidad. El reómetro Viscotester iQ Air es el reómetro oscilatorio con cojinete neumático más pequeño disponible comercialmente del mundo. Establece nuevos estándares en modularidad, sencillez de uso, mejora de la eficacia y guía inteligente para el usuario tanto en las determinaciones  sencillas de la viscosidad como en investigaciones reológicas complejas. 
El desarrollo de la última generación de Viscotester se debe a las nuevas demandas de tareas reológicas en los procesos de control de calidad. Combinamos décadas de experiencia en reología con soluciones diseñadas para entornos de trabajo muy dinámicos. Nuestro objetivo es permitir mediciones reológicas rápidas, fiables y precisas con la máxima facilidad de uso.
Ideal para QC industrial en:
  • Alimentos
  • Cosmética y sector farmacéutico
  • Minería y construcción
  • Petroquímica
  • Polímeros
Individual
Satisface sus necesidades de QC
  • Fácil intercambio entre diferentes configuraciones de medición para una instalación y un funcionamiento rápidos
  • Amplia gama de geometrías y accesorios de medición para adaptar su instrumento
  • Motor EC potente y versátil para mayor flexibilidad en una amplia variedad de materiales y mediciones
  • Módulos de atemperación líquida o Peltier autosuficiente intercambiables para obtener una flexibilidad máxima
  • Modo de oscilación opcional
  • Varios medios de funcionamiento: Autónomo, con la nueva aplicación HAAKE Viscotester iQ RheoApp, o controlado totalmente por software para ajustarse a su nivel de usabilidad
Intuitivo
Hace que el QC en su laboratorio resulte más cómodo
  • Innovador concepto autoexplicable en la instalación y la manipulación para un funcionamiento a prueba de errores
  • Inteligente función de elevación para un ajuste de la ranura práctico, exacto y reproducible
  • Geometrías de medición diseñadas para una manipulación optimizada y un intercambio fácil
  • Llenado de muestras correcto y preciso para placas paralelas para la máxima precisión de medición
Inteligente
Guía a sus operadores a lo largo de cada reto de medición
  • Práctica pantalla táctil para la visualización de resultados de medición numéricos y gráficos
  • Guía de usuario inteligente para procedimientos de medición y evaluación, selección de trabajos adecuados con indicación de intervalos de medición disponibles
  • «Connect Assist», acoplamiento rápido de geometrías de mediciones y módulos de temperatura con alineamiento perfecto, reconocimiento automático y retroalimentación para optimizar las mediciones
  • «Temperature Assist», rápido control de temperatura de la muestra real basado en un modelo de transferencia de calor dinámico
Especificaciones
Tipo Reómetro
Resolución angular 1,25 μrad
Descripción Reómetro HAAKE Viscotester iQ (rodamiento)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 270 x 500 x 500 mm
Intervalo de frecuencia De 0,1 a 20 Hz
Ángulo de deflexión mínimo: 10 μrad (opcional)
Incluye Solo unidad base, se requieren accesorios (por ejemplo, geometrías de medición, módulo de temperatura) y se venden por separado
Interfaz TCP/IP para comunicación con PC
USB: 1 puerto para USB Pen-Drive para HAAKE Viscotester iQ RheoApp, 1 puerto para teclado y lector de códigos de barras
Geometrías de medición Cilindros coaxiales, cilindros de doble ranura, placas paralelas, conos, rotores de paletas
Método de medición Durante rotación: Velocidad controlada (CR), tensión controlada (CS)
Durante oscilación: deformación controlada (CD), tensión controlada (CS)
Patentes Acoplamiento rápido: DE102012018592
Diseños: EP 001320964-0001 a 001320964-0010, Reino Unido 9001320964-0001 a 9001320964-0010, EE. UU. D706,658., Japón 1471355, China ZL201230476257.6
Fuente de alimentación Con autointerrupción: 100/240 V, 50/60 Hz
Intervalo de velocidad rotativa De 0,01 rpm a 1500 rpm
Velocidad de cizallamiento Intervalo de tensión de cizallamiento: 0,004 s -1 - 11415 s -1
(según la geometría de medición utilizada. Valores teóricos calculados).
Intervalo de esfuerzo de cizallamiento: de 0,7 Pa a 63660 Pa
(según la geometría de medición utilizada. Valores teóricos calculados.)
Intervalo de temperatura (métrico)
Módulo universal de atemperación Peltier (TM-PE-C)
Cilindros coaxiales: De -5 °C hasta 160 °C
Placas y conos: De 0 °C hasta 140 °C
En función de la temperatura ambiente
Módulo universal controlado por líquido (TM-LI-C32/–C48)
Cilindros coaxiales: De -20 °C hasta 180 °C
Placas y conos: Placa controlada por líquido (TM-LI-P) de -10 °C hasta 160 °C
Según el modelo de circulación y el líquido de baño
Placa controlada de Peltier (TM-PE-P) de 0 °C hasta 160 °C
Placa controlada por líquido (TM-LI-P) de -20 °C hasta 180 °C
Según el modelo de circulación y el líquido de baño 
Cilindro con control eléctrico (TM-EL-C) hasta 300 °C
Disponible para la configuración de células de presión
Intervalo de par de torsión De 0,2 mNm a 100 mNm
Resolución del par de torsión: 0,01 mNm
Intervalo de velocidad De 0,001 a 157 rad/s
Intervalo de viscosidad Durante rotación: De 0,001 Pas a 600 000 Pas (dependiendo de la geometría de medición utilizada. Valores teóricos calculados).
Durante oscilación: 5 Pas y superior (opcional)
Peso (métrico) 18 kg