Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray with Lid and Grid
Código de producto. 17998571
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
8 L
Color:
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
17998571 5 L Blanco cada uno
17928431 5 L Rojo cada uno
17948671 8 L Rojo cada uno
3 options
Código de producto. 17998571
Marca: Gilac™ G190212
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
HACCP Flat Tray with Lid and Grid is a complete package with dimensions suitable for refrigerators.
  • Dimensions suitable for refrigerators.
  • Can be used as a:
    • defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
    • preparation container for products that drip.
    • ingredients tray.
    • container for preserving comparison samples.
    • fermenting and decanting container.
  • Nesting and stacking with lid.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Color Blanco
Altura (métrico) 85 mm
Longitud (métrico) 445 mm
Material HDPE
Tipo Dispensing Tray
Anchura (métrico) 290 mm
Longitud (imperial) 17.5 in.
Altura (imperial) 3.3 in.
Anchura (imperial) 11.4 in.
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable