Learn More
Gilac™ HACCP Food Contact Container
HACCP Food Contact Container is ideal for storage, food preparation, and transporting foodstuffs.
47.75€
Especificaciones
Tipo de producto | HACCP Food Container |
---|---|
Material | Polyethylene |
Volumen (imperial) | 13.2 gal. |
Volumen (métrico) | 50 L |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17948911
|
Gilac™
G613221 |
Blanco |
47.75€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17988651
|
Gilac™
G613223 |
Yellow |
47.75€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17978511
|
Gilac™
G613228 |
Blue |
47.75€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17968911
|
Gilac™
G613233 |
Red |
47.75€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17918701
|
Gilac™
G613236 |
Green |
47.75€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- HACCP round container.
- Food contact certified.
- For storage, food preparation and transporting foodstuffs.
- Highly durable.
- Reinforced bottom with anti-wear skirt.
- Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
- Optional, choice of two lids.
- External Diameter includes handles.
- Width corresponds to diameter without handles.
Especificaciones
HACCP Food Container | |
Polyethylene | |
13.2 gal. | |
50 L |