Learn More
BRAND™ Cubreobjetos de vidrio hemacitómetro
El cubreobjetos de vidrio para hemacitómetros con superficie esmerilada lisa y pulida está diseñado para su uso con cámaras de recuento.
Marca: BRAND™ 723016
296.09 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
- Índice de refracción ne: 1,52 ± 0,01
- Número de Abbe ve: 56,5 ± 0,5
- Tolerancia de planicidad: ± 3 μm
- Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79 CE
- 2 cubreobjetos de vidrio envasados en una bolsa de plástico, separados por papel de tejido
Especificaciones
Cubreobjetos de vidrio | |
0,4 mm | |
Cámaras de recuento |
Vidrio de borosilicato | |
22 x 30 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
New Offer Ahorrar ahora