Descripción
Para necesidades de procesamiento de sangre altas, dispone del rotor basculante Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12 que ofrece una capacidad de 12 bolsas de 500 ml; o bien, amplíe la capacidad de su centrífuga a 16 bolsas de sangre de 500 ml con el rotor Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 16 y las mismas opciones de cestillo.
Los rotores HAEMFlex 12 y 16 se pueden equipar con adaptadores para hacer girar los tubos de extracción de sangre más comunes, tubos cónicos y placas, utilizando cestillos ovalados (750003964).
Estos rotores con protección contra viento incorporan la tecnología Thermo Scientific™ Eco-Spin™, que proporciona un ahorro de energía de hasta un 60 %, basado en una evaluación de ingeniería de diseños con protección contra viento y sin protección contra viento del mismo cuerpo del rotor.
Compatible con las funciones Auto-Lid™ y Auto-ID™ de Thermo Scientific™, lo que permite la apertura, el almacenamiento y la identificación instantáneas de la tapa del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras.
También están disponibles cestillos de rotor con recubrimiento de níquel Thermo Scientific™ Dura-Coat™, que proporcionan protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas que, de lo contrario, podrían debilitar la integridad estructural de un cestillo de rotor metálico.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor basculante HAEMAFlex 12 |
| Material | Cuerpo del rotor de acero inoxidable, parabrisas y cestillo de aluminio y frasco de polipropileno |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | Bolsas de sangre de 12 x 500 ml (12 x 1000 ml), tubos de sangre de 312 x 5/7 ml (se necesitan cestillos ovalados 75003964) |
| RCF máx. | 7.187 x g |
| Vel. máx | 4.700 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Cryofuge 8 y 16 y Sorvall BP 8 y 16 |