Learn More
Aducto de isopropano de isopropóxido de hafnio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Hafnium(IV) isopropoxide isopropanol adduct is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El aducto de isopropano de isopropóxido de hafnio(IV) se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El aducto de isopropano de isopropóxido de hafnio(IV) se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hafnium(IV) isopropoxide isopropanol adduct |
Fórmula lineal | Hf(OOCH(CH3)2)4·HOCH(CH3)2 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3181 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | It reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.94 |
Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Aducto de isopropano de isopropóxido de hafnio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido