Learn More
Miele Professional™ Inserto E 402
Inserto E 402 para la carga óptima de hasta 44 vidrios de observación
Marca: Miele Professional™ 3830420
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para 44 vidrios de observación con un diámetro de 80 a 125 mm
- Equipado con 23 barras espaciadas a 15 mm
Especificaciones
Cestillo, mitad | |
44 vidrios de observación | |
53 mm | |
1 Unidad |
E 402 | |
445 mm | |
200 mm |