Learn More
CleanSpace™ PAPR Half Mask
Half masks clip quickly onto PAPR power units and easily unclip for cleaning. Specifically designed to be used with the CleanSpace™ 2, Ultra and EX PAPR systems.
Marca:  CleanSpace™ PAF-1010
Detalles adicionales : Peso : 0.11430kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910082
  • 137.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Compatible con TODAS las unidades de alimentación respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™
  • Se utiliza con el revolucionario respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™: ligero, sin mangueras ni correas
  • Disponible en 3 tamaños para facilitar un buen sellado y un ajuste cómodo
  • Materiales: Almohadilla suave de silicona, pinzas de nylon y policarbonato (válvula de exhalación)
  • Fácil de quitar para limpiar
  • Transparente, facilita la comunicación
  • Se enganchan rápidamente en las unidades de alimentación y se desenganchan fácilmente para limpiarlas
  • Silicona suave que se amolda fácilmente a la cara y no causa dermatitis alérgica
Especificaciones
Especificaciones
AS/NZS1716: 2012
EN 12942
Medio
Minería, soldadura, fabricación, fundición, construcción, plantas de reciclaje, servicios de emergencia, agricultura, plantas de procesamiento, molienda
IP66/67
Almacenar entre - 10 °C y 55 °C
125 g
EN 12942
Media máscara de PAPR
Solo media máscara con respirador purificador de aire eléctrico
PAF-1034, PAF-2034
PAF-1010
170 x 130 x 70 mm