Learn More
CleanSpace™ PAPR Half Mask
Half masks clip quickly onto PAPR power units and easily unclip for cleaning. Specifically designed to be used with the CleanSpace™ 2, Ultra and EX PAPR systems.
Marca: CleanSpace™ PAF-0027
Detalles adicionales : Peso : 0.14400kg
Descripción
- Compatible con TODAS las unidades de alimentación respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™
- Se utiliza con el revolucionario respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™: ligero, sin mangueras ni correas
- Disponible en 3 tamaños para facilitar un buen sellado y un ajuste cómodo
- Materiales: Almohadilla suave de silicona, pinzas de nylon y policarbonato (válvula de exhalación)
- Fácil de quitar para limpiar
- Transparente, facilita la comunicación
- Se enganchan rápidamente en las unidades de alimentación y se desenganchan fácilmente para limpiarlas
- Silicona suave que se amolda fácilmente a la cara y no causa dermatitis alérgica
Especificaciones
AS/NZS1716: 2012 | |
EN 12942 | |
Grande | |
Minería, soldadura, fabricación, fundición, construcción, plantas de reciclaje, servicios de emergencia, agricultura, plantas de procesamiento, molienda | |
IP66/67 | |
Almacenar entre - 10 °C y 55 °C | |
125 g |
EN 12942 | |
Media máscara de PAPR | |
Solo media máscara con respirador purificador de aire eléctrico | |
PAF-1034, PAF-2034 | |
PAF-0027 | |
170 x 130 x 70 mm |