Learn More
Agilent BioTek Espejo dicroico de tamaño medio
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Longitud de onda:
400-450 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Espejo dicroico de tamaño medio, p. ej. 400-450, Em. 460-710
- Para su uso con Cytation 5, Synergy H1 y Synergy LX
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Espejo dicroico de tamaño medio |
| Para utilizar con (equipo) | Lectores multimodo Cytation 3, Cytation 5, Synergy 2, Synergy H1 |
| Longitud de onda | 400-450 nm |
| Excitación/emisión | De 460 nm a 710 nm |