Learn More
Erlab™ Sensor de calidad del aire Halo Sense A
Este sensor de calidad del aire conectado Halo Sense Acids monitorea la calidad del aire en sus espacios y rastrea la calidad del aire que respira. Si se detecta contaminación, alertan inmediatamente al usuario con señales luminosas y sonoras.
Marca: Erlab™ AS031
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Descripción
- Voltaje / frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo de energía: 10 W
- Carcasa: Plástico liviano y duradero
- Sensor de detección: Electroquímico
- Peso 1 kg - 2,2 libras
- Niveles de sensibilidad: 3
- Equipado con plataforma giratoria extraíble para permitir la instalación en: pared, banco, techo
- Conectividad mediante conector Ethernet (cable RJ45 incluido)
- Salida de tensión 3,3 VDC: 1 permanente para indicador de alarma (3,3V)
- Longitud del cable RJ45: 3m
- Cobertura de 14 a 40m2
- Interfaz de comunicación: Comunicación sencilla mediante sistema de pulsación LED/aviso sonoro (se puede desactivar)
- Aplicación eGuard: Aplicación para control y monitorización remota
Especificaciones
Acids | |
Air Quality Monitoring | |
110/230 V | |
1 kg |
Air Monitoring System | |
50/60 Hz. | |
2.2 lb. |