Learn More
Erlab™ Sensor de calidad del aire Halo Sense f
Este sensor de calidad del aire conectado Halo Sense Formaldehyde monitorea la calidad del aire en sus espacios y rastrea la calidad del aire que respira. Si se detecta contaminación, alertan inmediatamente al usuario con señales luminosas y sonoras.
Marca:  Erlab™ AS041
Código de producto. 17911692
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Voltage / frequency 110-230 V / 50-60 Hz
  • Energy consumption: 10 W
  • Housing: Lightweight, durable plastic
  • Detection sensor: Electro-chemical
  • Weight 1kg - 2.2 lbs
  • Sensitivity levels: 3
  • Equipped with removable turntable to allow installation on: wall, bench, ceiling
  • Connectivity via Ethernet connector (RJ45 cable provided)
  • Voltage output 3.3 VDC: 1 permanent for alarm indicator (3.3V)
  • RJ45 cable Length: 3m
  • Coverage from 14 to 40m2
  • Communication Interface: Simple communication by LED pulsation system / audible warning (can be disabled)
  • eGuard app: App for remote control and monitoring
Especificaciones
Especificaciones
Formaldehyde
Air Quality Monitoring
110/230 V
1 kg
Air Monitoring System
50/60 Hz.
2.2 lb.