Learn More
Halofuginone hydrobromide, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Descripción
Halofuginone hydrobromid is a specific inhibitor of type-I collagen synthesis and attenuates osteoarthritis (OA) by inhibition of TGF-β activity. Halofuginone hydrobromid is also a potent pulmonary vasodilator by activating Kv channels and blocking voltage-gated, receptor-operated and store-operated Ca2+ channels. Halofuginone hydrobromid has anti-malaria, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-fibrosis effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Halofuginone hydrobromide |
| Forma física | Solid |
| CAS | 64924-67-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 25 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H18Br2ClN3O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | RU-19110 hydrobromide |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (100.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.6 mg/mL (5.25 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.