Learn More
Thermo Scientific™ Cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Halt™ (100X)
Evite la degradación de proteínas y estabilice la fosforilación con este cóctel integral de inhibidores de proteasas y fosfatasas.
Marca:  Thermo Scientific™ 78442
308.14 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10025743
  • 434.00€ / 2400 microlitros
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El cóctel inhibidor integral de proteasas y fosfatasas Halt Thermo Scientific™ proporciona la comodidad de una única solución con una protección completa de las muestras.
Información adicional y pedidos en línea
Este cóctel de inhibidores de proteasas y fosfatasas Halt de amplio espectro está específicamente optimizado para proteger las proteínas de la degradación durante la extracción y purificación. El cóctel contiene inhibidores contra las principales clases de proteasas y fosfatasas, por lo que se ocupa de aminopeptidasas, proteasas de cisteína y serina, y fosfatasas de serina/treonina y proteína tirosina. Los cócteles 100X, disponibles en formulaciones regulares y sin EDTA y en varios formatos de envase, son líquidos estables refrigeradores que son muy fáciles de usar para prácticamente cualquier muestra o escala experimental.
Características destacadas:
  • Protección completa cóctel integral que contiene inhibidores de proteasas y fosfatasas
  • Envases de varios tamaños seleccione uno de los cuatro prácticos tamaños de envase que se ajustan a casi todas las necesidades
  • Práctico la formulación del líquido 100X es mucho más sencilla y eficaz que los inhibidores individuales y otros formatos.
  • Fácil almacenamiento el formato con base acuosa permite un práctico almacenamiento en sala fría sin congelación, a diferencia de los cócteles basados en DMSO
  • Compatible se puede usar en espectrometría de masas (MS) porque no contiene AEBSF, lo cual puede provocar que los picos se desplacen
  • Validado totalmente compatible con los tampones de lisis celular Thermo Scientific Pierce™
Incluye:
Formulaciones con y sin vial complementario de EDTA para la inhibición de metaloproteasas, ambas disponibles en cuatro tamaños de envase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cóctel inhibidor de proteasa y fosfatasa Halt
Tras su recepción, almacenar a 4 °C
Halt™
Inhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa
24 × 100 μl
Cóctel inhibidor
Líquido
Tampón de lisis
Inhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HAlt protease
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: trisodium orthovanadate, sodium fluoride
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.