Learn More
Thermo Scientific™ Cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Halt™ (100X)
Evite la degradación de proteínas y estabilice la fosforilación con este cóctel integral de inhibidores de proteasas y fosfatasas.
Marca: Thermo Scientific™ 78446
786.68 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
El cóctel inhibidor integral de proteasas y fosfatasas Halt Thermo Scientific™ proporciona la comodidad de una única solución con una protección completa de las muestras.
Información adicional y pedidos en línea
Este cóctel de inhibidores de proteasas y fosfatasas Halt de amplio espectro está específicamente optimizado para proteger las proteínas de la degradación durante la extracción y purificación. El cóctel contiene inhibidores contra las principales clases de proteasas y fosfatasas, dirigidos a aminopeptidasas, cisteína y serina proteasas y serina/treonina y proteína tirosina fosfatasas. Los cócteles 100X, disponibles en formulaciones normales y sin EDTA y en varios formatos de envase, son líquidos estables en el refrigerador muy fáciles de utilizar para casi cualquier muestra o escala experimental.Características destacadas:
Protección completa cóctel integral que contiene inhibidores de proteasas y fosfatasas
Envases de varios tamaños seleccione uno de los cuatro prácticos tamaños de envase que se ajustan a casi todas las necesidades
Práctico la formulación del líquido 100X es mucho más sencilla y eficaz que los inhibidores individuales y otros formatos.
Fácil almacenamiento el formato con base acuosa permite un práctico almacenamiento en sala fría sin congelación, a diferencia de los cócteles basados en DMSO
Compatible se puede usar en espectrometría de masas (MS) porque no contiene AEBSF, lo cual puede provocar que los picos se desplacen
Validado totalmente compatible con los tampones de lisis celular Thermo Scientific Pierce™
Incluye:
Formulaciones con y sin vial complementario de EDTA para la inhibición de metaloproteasas, ambas disponibles en cuatro tamaños de envase
Especificaciones
Cóctel inhibidor de proteasa y fosfatasa Halt | |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C | |
Halt™ | |
Inhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa | |
10 ml |
Cóctel inhibidor | |
Líquido | |
Tampón de lisis | |
Inhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa |
Seguridad y manipulación
- Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Trisodium orthovanadate, sodium fluoride
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.