Learn More
Thermo Scientific™ Cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Halt sin EDTA (100X) Halt™
Evite la degradación de proteínas y estabilice la fosforilación con este cóctel integral de inhibidores de proteasas y fosfatasas.
Marca:  Thermo Scientific™ 78447
772.48 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10289853
  • 1088.00€ / 10 ml
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21632
Descripción
Descripción
El cóctel inhibidor integral de proteasas y fosfatasas Halt Thermo Scientific™ proporciona la comodidad de una única solución con una protección completa de las muestras.
Información adicional y pedidos en línea
Este cóctel de inhibidores de proteasas y fosfatasas Halt de amplio espectro está específicamente optimizado para proteger las proteínas de la degradación durante la extracción y purificación. El cóctel contiene inhibidores contra las principales clases de proteasas y fosfatasas, por lo que se ocupa de aminopeptidasas, proteasas de cisteína y serina, y fosfatasas de serina/treonina y proteína tirosina. Los cócteles 100X, disponibles en formulaciones regulares y sin EDTA y en varios formatos de envase, son líquidos estables refrigeradores que son muy fáciles de usar para prácticamente cualquier muestra o escala experimental.
Características destacadas:
  • Protección completa: cóctel integral que contiene inhibidores de proteasas y fosfatasas
  • Envases de varios tamaños: seleccione uno de los cuatro prácticos tamaños de envase que se ajustan a casi todas las necesidades
  • Práctico: la formulación del líquido 100X es mucho más sencilla y eficaz que los inhibidores individuales y otros formatos
  • Fácil almacenamiento: el formato con base acuosa permite un práctico almacenamiento en sala fría sin congelación, a diferencia de los cócteles basados en DMSO
  • Compatible: se puede usar en espectrometría de masas (MS) porque no contiene AEBSF, lo cual puede provocar que los picos se desplacen
  • Validado: totalmente compatible con los tampones de lisis celular Thermo Scientific Pierce™
Incluye:
Formulaciones con y sin vial complementario de EDTA para la inhibición de metaloproteasas, ambas disponibles en cuatro tamaños de envase
Requisitos de almacenamiento:
Tras su recepción, conservar a 4 °C. No congele el producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cóctel inhibidor de proteasa y fosfatasa Halt, sin EDTA
Tras su recepción a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo. No congele el producto.
Halt™
Inhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa
10 ml
Cóctel inhibidor
Líquido
Tampón de lisis
Inhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium fluoride, Trisodium orthovanadate
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.