Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H500)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30274782 Tienda Halyard Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
114 x 114 cm (45 x 45 in)
121 x 121 cm (48 x 48 in)
137 x 137 cm (54 x 54 in)
137 x 182 cm (54 x 72 in)
45 x 45 cm (18 x 18 in)
60 x 60 cm (24 x 24 in)
76 x 76 cm (30 x 30 in)
91 x 91 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. 30274782
Marca: O&M 34180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Meets NFPA Class 1
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.)
Material SMS Fabric (H500)
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Dimensiones (L x An) 45 x 45 cm (18 x 18 in)
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45 cm
Anchura (imperial) 18 in
Anchura (métrico) 45 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap