Learn More
Gibco™ Mezcla de nutrientes F-12 de Ham
Mezcla de nutrientes F-12 de Ham
Marca: Gibco™ 21765029
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La mezcla de nutrientes F-12 de Ham (F-12) fue diseñada para una placa de célula única libre de suero de células de ovario de hámster chino (CHO). El F-12 ya se ha utilizado para el crecimiento libre de suero de cultivos de CHO además de para el crecimiento complementado con suero de otras células de mamíferos, incluidos condrocitos y células epiteliales de la próstata de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de F-12 Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.En comparación con otros medios basales, el F-12 contiene una variedad más amplia de componentes, incluidos cinc, putrescina, hipoxantina y timidina. El crecimiento sin suero de células CHO en F-12 ha dado lugar a una variedad de formulaciones mejoradas.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El F-12 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de F-12 Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island en Nueva York (EE. UU.) (11765-054). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
El F-12 Gibco™ no contiene proteínas ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el F-12 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (1,176 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
CHO | |
Líquido | |
Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico | |
500 mL | |
7,1 - 7,5 | |
Mezcla de nutrientes F-12 de Ham, 500 ml, concentración 1X, líquido, pH de 7,1 a 7,5, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 280 a 310 mOsm/kg, con piruvato sódico, L-glutamina, rojo de fenol, almacenamiento de 2 a 8 °C, para cultivo de células de mamíferos |
1 X | |
Mezcla de nutrientes F-12 de Ham | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Normas ISO 13485, FDA | |
De 2 a 8 °C |
Título del producto
Gibco™ Mezcla de nutrientes F-12 de Ham > 500mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido