Learn More
Gibco™ Mezcla de nutrientes F-12 de Ham con suplemento GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10404972
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
Código de producto. 10404972
Marca: Gibco™ 31765027
Mezcla de nutrientes F-12 de Ham, suplemento GlutaMAX™
La mezcla de nutrientes F-12 de Ham (F-12) fue diseñada para una placa de célula única libre de suero de células de ovario de hámster chino (CHO). El F-12 ya se ha utilizado para el crecimiento libre de suero de cultivos de CHO además de para el crecimiento complementado con suero de otras células de mamíferos, incluidos condrocitos y células epiteliales de la próstata de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de F-12 Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
En comparación con otros medios basales, el F-12 contiene una variedad más amplia de componentes, incluidos cinc, putrescina, hipoxantina y timidina. El crecimiento sin suero de células CHO en F-12 ha llevado a una variedad de formulaciones mejoradas. F-12 Gibco™ con el suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El F-12 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de F-12 Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island en Nueva York (EE. UU.) (31765-035). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
El F-12 Gibco™ no contiene proteínas ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el F-12 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (1,176 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Mezcla de nutrientes F-12 de Ham
Con aditivos Piruvato sódico, GlutaMAX, Rojo de fenol
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7,2 hasta 7,4
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Mezcla de nutrientes F-12 de Ham, 500 mL, concentración de 1X, líquido, pH de 7,2 a 7,4 pH, 12 meses de vida útil, osmolidad de 290 a 320 mOsm/kg, con piruvato sódico, GlutaMAX™, rojo de fenol, almacenamiento de 2 a 8 °C, para cultivo de células de mamíferos