Learn More
Gibco™ Mezcla de nutrientes F-12 de Ham con suplemento GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11514446
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
missing translation for 'unitSize'
500 ml
paquete de 10
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11514446
missing translation for 'mfr': Gibco™ 31765068
This item is not returnable. View return policy
Mezcla de nutrientes F-12 de Ham, suplemento GlutaMAX™
La mezcla de nutrientes F-12 de Ham (F-12) fue diseñada para una placa de célula única libre de suero de células de ovario de hámster chino (CHO). El F-12 ya se ha utilizado para el crecimiento libre de suero de cultivos de CHO además de para el crecimiento complementado con suero de otras células de mamíferos, incluidos condrocitos y células epiteliales de la próstata de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de F-12 Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
En comparación con otros medios basales, el F-12 contiene una variedad más amplia de componentes, incluidos cinc, putrescina, hipoxantina y timidina. El crecimiento sin suero de células CHO en F-12 ha llevado a una variedad de formulaciones mejoradas. F-12 Gibco™ con el suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El F-12 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de F-12 Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island en Nueva York (EE. UU.) (31765-092). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
El F-12 Gibco™ no contiene proteínas ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el F-12 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (1,176 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Línea de células CHO
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Mezcla de nutrientes F-12 de Ham
Con aditivos GlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 10 x 500 mL
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7,2 hasta 7,4
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Mezcla de nutrientes F-12 de Ham, 10 x 50 ml, concentración de 1X, líquido, pH de 7,2 a 7,4, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 290 a320 mOsm/kg, con piruvato sódico, GlutaMAX™, rojo de fenol, almacenamiento de 2 a 8 °C, para cultivo de células de mamíferos
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.