Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Syringes
Código de producto. 17854292
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
25 mL
Presión máxima:
100 psi
200 psi
Modelo:
1001
1025
Tipo de conexión:
Luer Lock
Punta Luer, cementada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Presión máxima Modelo Tipo de conexión unitSize
17854292 1 mL 200 psi 1001 Punta Luer, cementada cada uno
17894312 25 mL 100 psi 1025 Luer Lock cada uno
2 options
Código de producto. 17854292
Marca: Hamilton™ undefined
Ideal for despensing both liquids and gases
  • Calibrated
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN) or PTFE Luer Lock (TLL)
  • Guage 22 with point style-2 (Model 1001) and needle sold separately (Model 1025)
  • Gas Sterilizable
  • Precision-machined polymer plunger tip made of PTFE, which provides leak-free seal
  • Gastight fitting enable tip to wipe interior of syringe barrel free of sample
  • Reduces molecule deposition in syringe when samples have dissolved or suspended molecules
  • Available volumes: 1 mL and 25 mL
  • Needles are 51 mm unless user specified
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (imperial) 0,181 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,016 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.41 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,028 in
Diámetro exterior (imperial) 0.35 in.
Diámetro interior (métrico) 4.61 mm
Diámetro exterior (métrico) 9.02 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.72 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal for despensing both liquids and gases
Incluye Certificado de calibración trazable a NIST
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Gastight Syringe
Presión máxima 200 psi
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1001
Número de punta de aguja 2
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Ea.
Volumen (métrico) 1 mL
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Punta Luer, cementada