Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1000: Jeringas Luer Lock, terminación de tipo TLL
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml.
Marca: Hamilton™ 85027
Descripción
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml.
- Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales
- El modelo TLL se usa con diluidores y dispensadores Hamilton, en aplicaciones OEM y en operaciones manuales
- La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta la conexión a las agujas
- Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto en el caso de las jeringas de 25 ml y más: la esterilización en autoclave de forma continuada acortará su vida útil
- (los estilos de punta 4 y AS están disponibles bajo solicitud)
Especificaciones
PTFE (punta), Punta de PTFE (émbolo) | |
1,45 in | |
36,9 mm | |
Jeringa estanca a los gases | |
1050 | |
Unidad | |
Luer Lock con ranuras |
1,28 in | |
32,6 mm | |
Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos | |
29,99 bar (100 psi) | |
No se incluye la aguja | |
50 ml |