Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: CX Termination
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
Marca: Hamilton™ 81162
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
- Cheminert (CX): esta terminación es un conector -+-28 diseñado para encajar directamente en el instrumental. El modelo en X, es decir, el tope del émbolo de esta jeringa está diseñado para limitar el desgaste y las roturas en la punta del émbolo.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,091 in | |
2,3 mm | |
Para volúmenes de dispensación de 100 μl a 100 l | |
Jeringa estanca a los gases | |
239 °F | |
50 °F | |
No se incluye la aguja | |
250 μl |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) | |
0,305 in | |
7,75 mm | |
Tope del émbolo para instrumental | |
29,99 bar (500 psi) | |
115 °C | |
1725 | |
Unidad | |
ChemSeal |