Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: TLLX Termination
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
Brand: Hamilton™ 81122
Additional Details : Peso : 0.02700kg
Description
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
- Luer Lock de PFTE con tope (TLLX): junta cónica Luer macho con cono de latón chapado en níquel. Se conecta al instrumental MICROLAB 500.
Specifications
Esterilizable en autoclave | |
0,091 in | |
2,3 mm | |
Tope del émbolo para instrumental | |
29,99 bar (500 psi) | |
115 °C | |
1725 | |
Unidad | |
Instrumentos Microlab 500 |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) | |
0,305 in | |
7,75 mm | |
Jeringa estanca a los gases | |
239 °F | |
50 °F | |
No se incluye la aguja | |
250 μl | |
Luer Lock |