Learn More
Hamilton™ 1700 and 1000 Series Gastight™ SampleLock™ Syringes, 22s Gauge
Hamilton SampleLock syringes allow you to collect, store, transport and analyze liquid or gaseous samples without the danger of evaporative loss or environmental contamination.
204.00€ - 295.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) |
Calibre de aguja | 22s G |
Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,02 in |
Diámetro exterior (imperial) | 0,3 in |
Código de producto | Marca | Diámetro interior de la aguja (imperial) | Diámetro interior de la aguja (métrico) | Volumen (métrico) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior de la aguja (imperial) | Diámetro interior de la aguja (métrico) | Volumen (métrico) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10782191
|
Hamilton™
80956 |
0,005 in | 0,15 mm | 50 μl | 29,99 bar (1000 psi) |
204.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10401161
|
Hamilton™
81056 |
0,005 in | 0,15 mm | 100 μl | 29,99 bar (1000 psi) |
295.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10060162
|
Hamilton™
81256 |
0,01 in | 0,41 mm | 500 μl | 29,99 bar (700 psi) |
241.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10263082
|
Hamilton™
81156 |
0,005 in | 0,15 mm | 250 μl | 29,99 bar (1000 psi) |
222.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Syringes are available in sizes ranging from 50μL to 500μL. An easy-to-use twist valve and a positive rear stop on SampleLock prevents loss of sample and plunger blowout. Optional male luer and female luer lock adapter threads on the SampleLock valve making the syringes compatible with a multitude of connectors and fittings. Typical applications are:
- Headspace application
- Environmental sample collection and storage
- Pre-pressurization of gaseous sample for GC analysis
- Injection of internal standards through the valve port into samples
- Sample spiking
Sample Lock 1700 and 1000 Series Syringe Terminations
- Sample Lock (SL) - The sample lock incorporates an On/Off syringe valve with RN needle. This termination is used for headspace, environmental sample collection and storage, pre-pressurization of gaseous samples for GC analysis, and sample spiking. Not autoclavable.
- Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 22
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
22s G | |
0,3 in | |
0,72 mm | |
2 pulg | |
239 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
Afilada, biselada, curva, sin perforación |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,02 in | |
7,75 mm | |
Recoger, almacenar, transportar y analizar muestras líquidas o gaseosas sin peligro de pérdida por evaporación o contaminación ambiental | |
Jeringa de uso general | |
115 °C | |
2 | |
Unidad | |
Bloqueo de muestras, extraíble |