Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ serie 1700: terminación de tipo N
Código de producto. 10601163
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre de aguja:
22s G
26s G
26 G
Estilo de punta de aguja:
2
3
5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Estilo de punta de aguja unitSize
10601163 250 μl 22s G 3 cada uno
15983452 10 μl 26 G 3 cada uno
10615061 100 μl 22s G 2 cada uno
10190361 250 μl 22s G 2 cada uno
10271332 10 μl 26s G 3 cada uno
10037701 25 μl 22s G 3 cada uno
10774283 50 μl 22s G 3 cada uno
10097681 100 μl 22s G 3 cada uno
10729882 10 μl 26s G 5 cada uno
10788541 25 μl 22s G 2 cada uno
11517804 25 μl 22s G 5 cada uno
10020142 100 μl 22s G 5 cada uno
10364952 50 μl 22s G 5 cada uno
10233512 250 μl 22s G 5 cada uno
10577741 50 μl 22s G 2 cada uno
15 options
Código de producto. 10601163
Marca: Hamilton™ 81175
Versión estanca a los gases de las jeringas de la serie 700 original, ideal para dispensar volúmenes de 1 a 500 μl
Versión estanca a los gases de las jeringas de la serie 700 original, ideal para dispensar volúmenes de 1 a 500 μl
La serie de jeringas ofrece una variedad de terminaciones y opciones de aguja diferentes.
Terminaciones de jeringa de la serie 1700
  • Aguja cementada (N): en jeringas de volumen bajo, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario.
  • Estilos de punta de aguja (los estilos de punta 4 y AS están disponibles bajo solicitud)
    • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 34-10
    • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 34-10
    • Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Estilos de aguja con ángulos de 0° a 60° disponibles bajo solicitud.
    • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
    • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26-10
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,09 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0059 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,15 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 2,3 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para dispensar líquidos y gases, útil para muestras con moléculas disueltas o suspendidas
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 500 psi
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1725
Número de punta de aguja 3
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 250 μl
Estilo de punta de aguja 3
Tipo de conexión Cementada