Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1700: terminación de tipo RN
Código de producto. 11514020
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre de aguja:
22 G
22s G
26s G
Presión máxima:
1000 psi
500 psi
700 psi
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Romo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Presión máxima Estilo de punta de aguja unitSize
11514020 250 μl 22s G 500 psi Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10738541 10 μl 26s G 1000 psi Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10586892 500 μl 22 G 700 psi Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10017641 50 μl 22s G 1000 psi Romo cada uno
10763133 10 μl 22s G 1000 psi Romo cada uno
10551863 25 μl 22s G 1000 psi Romo cada uno
10401542 100 μl 22s G 1000 psi Romo cada uno
10370172 250 μl 22 G 500 psi Romo cada uno
10691153 500 μl 22 G 700 psi Romo cada uno
10085450 25 μl 22s G 1000 psi Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10665571 50 μl 22s G 1000 psi Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10598492 250 μl 22s G 500 psi Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10410201 100 μl 22s G 1000 psi Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
13 options
Código de producto. 11514020
Marca: Hamilton™ 81130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Versión estanca a los gases de las jeringas de la serie 700 original, ideal para dispensar volúmenes de 1 a 500 μl
La serie de jeringas ofrece una variedad de terminaciones y opciones de aguja diferentes.
Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acortará la vida útil de la jeringa.
Estilos de punta de la aguja (estilos de punta 4 y AS disponibles bajo petición)
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Estilos de aguja con ángulos de 0° a 60° disponibles bajo solicitud.
  • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
  • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26-10
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,09 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,15 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 2,3 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para dispensar líquidos y gases, útil para muestras con moléculas disueltas o suspendidas
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 500 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1725
Número de punta de aguja 2
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 250 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Extraíble