Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1700: Terminación de tipo TLL
Código de producto. 10214082
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Presión máxima:
1000 psi
500 psi
Tipo de conexión:
Luer Lock
Luer Lock con ranuras
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10214082
Marca: Hamilton™ 81227
Versión estanca a los gases de las jeringas de la serie 700 original, ideal para dispensar volúmenes de 1 a 500 μl
La serie de jeringas ofrece una variedad de terminaciones y opciones de aguja diferentes.
Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con diluidores y dispensadores Hamilton, en aplicaciones OEM y en operaciones manuales.
Estilos de punta de aguja (los estilos de punta 4 y AS están disponibles bajo solicitud)
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Estilos de aguja con ángulos de 0° a 60° disponibles bajo solicitud.
  • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
  • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26-10
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para dispensar líquidos y gases, útil para muestras con moléculas disueltas o suspendidas
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 500 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1750
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 500 μl
Tipo de conexión Luer Lock con ranuras