Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ serie 1700: Terminación de tipo TLL
Versión estanca a los gases de las jeringas de la serie 700 original, ideal para dispensar volúmenes de 1 a 500 μl
Marca:  Hamilton™ 80920
Detalles adicionales : Peso : 0.03100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10440791
  • 124.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La serie de jeringas ofrece una variedad de terminaciones y opciones de aguja diferentes.
Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con diluidores y dispensadores Hamilton, en aplicaciones OEM y en operaciones manuales.
Estilos de punta de aguja (los estilos de punta 4 y AS están disponibles bajo solicitud)
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Estilos de aguja con ángulos de 0° a 60° disponibles bajo solicitud.
  • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
  • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26-10
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
0,04 in
1,03 mm
Ideal para dispensar líquidos y gases, útil para muestras con moléculas disueltas o suspendidas
Jeringa estanca a los gases
239 °F
50 °F
No se incluye la aguja
Unidad
Luer Lock
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
0,3 in
7,75 mm
Certificado de calibración trazable a NIST
29,99 bar (1000 psi)
115 °C
1705
10 °C
50 μl