Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1700: Terminación de tipo TLL
Código de producto. 10631353
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Presión máxima:
1000 psi
500 psi
Tipo de conexión:
Luer Lock
Luer Lock con ranuras
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Presión máxima Tipo de conexión unitSize
10631353 50 μl 1000 psi Luer Lock con ranuras cada uno
10214082 500 μl 500 psi Luer Lock con ranuras cada uno
10277820 500 μl 500 psi Luer Lock cada uno
10440791 50 μl 1000 psi Luer Lock cada uno
10267820 100 μl 1000 psi Luer Lock cada uno
10631543 100 μl 1000 psi Luer Lock con ranuras cada uno
10436522 250 μl 500 psi Luer Lock con ranuras cada uno
10262793 250 μl 500 psi Luer Lock cada uno
8 options
Código de producto. 10631353
Marca: Hamilton™ 80927
Versión estanca a los gases de las jeringas de la serie 700 original, ideal para dispensar volúmenes de 1 a 500 μl
La serie de jeringas ofrece una variedad de terminaciones y opciones de aguja diferentes.
Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con diluidores y dispensadores Hamilton, en aplicaciones OEM y en operaciones manuales.
Estilos de punta de aguja (los estilos de punta 4 y AS están disponibles bajo solicitud)
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Estilos de aguja con ángulos de 0° a 60° disponibles bajo solicitud.
  • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
  • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26-10
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para dispensar líquidos y gases, útil para muestras con moléculas disueltas o suspendidas
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 1000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1705
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 50 μl
Tipo de conexión Luer Lock con ranuras