Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1700: Terminación de tipo TLL
Descripción
La serie de jeringas ofrece una variedad de terminaciones y opciones de aguja diferentes.
Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con diluidores y dispensadores Hamilton, en aplicaciones OEM y en operaciones manuales.
Estilos de punta de aguja (los estilos de punta 4 y AS están disponibles bajo solicitud)
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 34-10
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 34-10
- Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Estilos de aguja con ángulos de 0° a 60° disponibles bajo solicitud.
- Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
- Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26-10
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para dispensar líquidos y gases, útil para muestras con moléculas disueltas o suspendidas |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 1000 psi |
| Temperatura máx. (imperial) | 239 °F |
| Temperatura máxima | 115°C |
| Temperatura mín. (imperial) | 50 °F |
| Modelo | 1710 |
| Número de punta de aguja | No se incluye la aguja |
| Mostrar más |