Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter/Gastight™ Serie 700/1700
Código de producto. 10215422
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
Modelo:
1701
1702
1705
1710
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo unitSize
10215422 25 μl 1702 1 PCS
10550203 10 μl 1701 cada uno
10485952 100 μl 1710 cada uno
10767634 50 μl 1705 cada uno
4 options
Código de producto. 10215422
Marca: Hamilton™ 765401
Hamilton Company ofrece la selección más completa de jeringas estándar y personalizadas del sector. Cada una se fabrica para alcanzar el máximo nivel posible de precisión y exactitud.
Luer Lock PTFE (TLL)- Esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con conector de cierre de aleación níquel-plata para usar con agujas Kel-F, agujas con conector de metal y conectores universales. Además, el TLL se usa con diluyentes/dispensadores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Estilos de punta de aguja (los estilos de punta 4 y AS están disponibles previa solicitud) Estilo de punta 2 - Punta de aguja afilada, con bisel, curva, no perforante recomendada para penetración de tabiques. Calibres disponibles: 34-10 Estilo de punta 3 - Punta de aguja roma para uso con válvulas de inyección de HPLC y para pipeteado de muestras. Calibres disponibles: 34-10 Estilo de punta 4
• Punta de aguja estándar de 12° con bisel recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Ángulos de aguja especiales, como 0° a 60°, disponibles bajo pedido. Estilo de punta 5 - Aguja cónica con puerto lateral para penetración de tabiques, vinilos y plásticos de calibre delgado sin perforación. Calibres disponibles: 26-10 Estilo de punta AS - Estilo de punta de aguja cónica especial usado con jeringas para automuestreo, se recomienda la punta de aguja no perforante para penetración de tabiques. Calibres disponibles: 26-10
• Serie 1700
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
Diámetro interior (imperial) 0,029 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 0,72 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Para utilizar con (aplicación) Proporciona una funcionalidad sin precedentes para inyecciones controladas en animales
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 1000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1702
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 25 μl
Tipo de conexión Extraíble