Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter/Gastight™ Serie 700/1700
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
Modelo:
1701
1702
1705
1710
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Luer Lock PTFE (TLL)- Esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con conector de cierre de aleación níquel-plata para usar con agujas Kel-F, agujas con conector de metal y conectores universales. Además, el TLL se usa con diluyentes/dispensadores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Estilos de punta de aguja (los estilos de punta 4 y AS están disponibles previa solicitud) Estilo de punta 2 - Punta de aguja afilada, con bisel, curva, no perforante recomendada para penetración de tabiques. Calibres disponibles: 34-10 Estilo de punta 3 - Punta de aguja roma para uso con válvulas de inyección de HPLC y para pipeteado de muestras. Calibres disponibles: 34-10 Estilo de punta 4
• Punta de aguja estándar de 12° con bisel recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Ángulos de aguja especiales, como 0° a 60°, disponibles bajo pedido. Estilo de punta 5 - Aguja cónica con puerto lateral para penetración de tabiques, vinilos y plásticos de calibre delgado sin perforación. Calibres disponibles: 26-10 Estilo de punta AS - Estilo de punta de aguja cónica especial usado con jeringas para automuestreo, se recomienda la punta de aguja no perforante para penetración de tabiques. Calibres disponibles: 26-10
• Serie 1700
• Punta de aguja estándar de 12° con bisel recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Ángulos de aguja especiales, como 0° a 60°, disponibles bajo pedido. Estilo de punta 5 - Aguja cónica con puerto lateral para penetración de tabiques, vinilos y plásticos de calibre delgado sin perforación. Calibres disponibles: 26-10 Estilo de punta AS - Estilo de punta de aguja cónica especial usado con jeringas para automuestreo, se recomienda la punta de aguja no perforante para penetración de tabiques. Calibres disponibles: 26-10
• Serie 1700
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) |
| Diámetro interior (imperial) | 0,018 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,26 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,46 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporciona una funcionalidad sin precedentes para inyecciones controladas en animales |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 1000 psi |
| Temperatura máx. (imperial) | 239 °F |
| Mostrar más |