Learn More
Hamilton™ Microliter™/Gastight™ series 700 7000/1700 1000: Terminación de tipo TLL
Código de producto. p-4895448
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12846003 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12846003
Marca: Hamilton™ 81624
Las jeringas tienen adaptadores Chaney integrados
Diseñada para realizar inyecciones de forma reproducible y para evitar que el émbolo se curve. Las jeringas de esta categoría son Microliter (serie 700/7000) o Gastight (serie 1700/1000). Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos. Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases. Estas jeringas tienen una terminación de Luer Lock de PTFE. Disponibles en volúmenes de 0,5 μl a 10 ml.
Luer Lock de PTFE (TLL) – Es un Luer macho con un cono de latón niquelado. Esta terminación acepta agujas Metal Hub y Kel-F Hub y las bloquea en su sitio
Estilos de punta de aguja
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 26s, 25, 24 23, 22, 22s
  • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 26s, 25, 24 23, 22, 22s
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro interior (imperial) 0,574 in
Diámetro exterior (imperial) 0,695 in
Diámetro interior (métrico) 14,6 mm
Diámetro exterior (métrico) 17,7 mm
Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para el muestreo de líquidos o gases y para conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud
Incluye Adaptador Chaney integrado, alambres de émbolo finos
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 200 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1010 TLLCH SYR
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 mL
Tipo de conexión Luer Lock