Learn More
Hamilton™ Jeringa de inyección manual ™serie 700 para muestreadores automáticos-REV Agilent equipados con JADE
La jeringa está diseñada para funcionar con muestreadores automáticos Agilent equipados con JADE para inyección manual
Marca: Hamilton™ 80343
Detalles adicionales : Peso : 0.02520kg
Descripción
Jeringa MICROLITER con un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y diseñada para el muestreo de líquidos. La jeringa tiene una terminación cementada (N). Disponible en volumen de 10 μl.
Terminación de jeringa
- Aguja cementada (N): en jeringas de volumen bajo, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario.
- Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 23s
Especificaciones
23s G | |
65 mm | |
10 μl |
2,5 in | |
AS |