Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ serie 700: Terminación de tipo LT
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Diámetro interior (imperial):
0,019 in
0,029 in
0,041 in
0,061 in
0,091 in
0,135 in
Diámetro exterior (métrico):
6,6 mm
7,75 mm
Presión máxima:
1000 psi
2000 psi
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Jeringa Hamilton original de ajuste manual
- Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
- Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) |
| Diámetro interior (imperial) | 0,061 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,305 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,46 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para dispensar volúmenes bajos y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud |
| Tipo de producto | Jeringa Microliter |
| Presión máxima | 2000 psi |
| Temperatura máx. (imperial) | 239 °F |
| Mostrar más |