Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ serie 700: Terminación de tipo LT
Código de producto. p-4895846
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Diámetro interior (imperial):
0,019 in
0,029 in
0,041 in
0,061 in
0,091 in
0,135 in
Diámetro exterior (métrico):
6,6 mm
7,75 mm
Presión máxima:
1000 psi
2000 psi
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (métrico) Presión máxima unitSize
10528131 10 μl 0,019 in 6,6 mm 2000 psi cada uno
10237861 25 μl 0,029 in 7,75 mm 2000 psi 1 PCS
10798151 250 μl 0,091 in 7,75 mm 1000 psi cada uno
10570042 500 μl 0,135 in 7,75 mm 1000 psi cada uno
10485631 50 μl 0,041 in 7,75 mm 2000 psi cada uno
10682601 100 μl 0,061 in 7,75 mm 2000 psi cada uno
6 options
Código de producto. 10528131
Marca: Hamilton™ 80301
The 700 series syringe is the original hand-fitted Hamilton syringe. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 500 μL. A variety of different terminations and needle options are available in this series.
  • Jeringa Hamilton original de ajuste manual
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
Diámetro interior (imperial) 0,019 in
Diámetro exterior (imperial) 0,26 in
Diámetro interior (métrico) 0,485 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Para dispensar volúmenes bajos y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 701
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Tipo de conexión Luer