Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ serie 700: terminación de tipo RN
Código de producto. 10078460
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre de aguja:
22 G
22s G
26s G
Modelo:
75
701
702
705
710
725
750
Cantidad:
6/paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Modelo Cantidad unitSize
10078460 25 μl 22s G 702 Unidad cada uno
10130411 50 μl 22s G 705 Unidad cada uno
10292151 100 μl 22s G 710 Unidad cada uno
10528321 250 μl 22s G 725 Unidad cada uno
10528511 500 μl 22 G 750 Unidad cada uno
10136301 10 μl 26s G 701 6/paq. paquete de 6
10363851 10 μl 26s G 701 Unidad cada uno
10078450 5 μl 26s G 75 Unidad cada uno
8 options
Código de producto. 10078460
Marca: Hamilton™ 80430
Edge
Jeringa Hamilton de ajuste manual original.
  • Jeringa Hamilton original de ajuste manual
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Especificaciones
Material PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,029 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0059 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,15 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 0,729 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Para utilizar con (aplicación) Para dispensar volúmenes bajos y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 702
Número de punta de aguja 2
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 25 μl
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Extraíble