Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ serie 700: terminación de tipo RN
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre de aguja:
22 G
22s G
26s G
Modelo:
75
701
702
705
710
725
750
Cantidad:
6/paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Descripción
- Jeringa Hamilton original de ajuste manual
- Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
- Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) |
| Calibre de aguja | 22s G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,091 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,0059 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,15 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,0283 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,305 in |
| Diámetro interior (métrico) | 2,3 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,75 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,72 mm |
| Mostrar más |