Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ serie 7000 modificadas
Código de producto. 10221921
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
1 μl
2 μl
5 μl
Calibre de aguja:
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
25 G
Número de punta de aguja:
2
3
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Romo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Número de punta de aguja Estilo de punta de aguja unitSize
10221921 5 μl 24 G 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10557361 0,5 μl 25 G 3 Romo cada uno
10220812 0,5 μl 25 G 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10008460 1 μl 22s G 3 Romo cada uno
10399322 1 μl 22 G 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10323761 2 μl 25 G 3 Romo 1 PCS
10282011 2 μl 23 G 3 Romo cada uno
10401255 2 μl 23 G 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10405952 2 μl 25 G 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10791232 1 μl 25 G 3 Romo cada uno
10332742 5 μl 24 G 3 Romo cada uno
10028420 1 μl 25 G 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
12 options
Código de producto. 10221921
Marca: Hamilton™ 88011
This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.05 μL up to 5 μL. The 7000 series is the only zero dead volume syringe. The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle.
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,05 µL hasta 5 µL
  • La jeringa serie 7000 es la única de volumen muerto cero
  • El fino émbolo de tungsteno se extiende a través de toda la longitud de la jeringa hasta el final de la aguja, asegurando que todo el disolvente se expulsa de la aguja
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Calibre de aguja 24 G
Diámetro interior (imperial) 0,01 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,012 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,325 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,82 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,566 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Jeringa de uso general
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Número de punta de aguja 2
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 70 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Cono estriado, extraíble