Learn More
Hamilton™ Jeringas Modified Microliter™ serie 7000
This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.05 μL up to 5 μL. The 7000 series is the only zero dead volume syringe. The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle.
Marca:  Hamilton™ 86211
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10399322
  • 119.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,05 µL hasta 5 µL
  • La jeringa serie 7000 es la única de volumen muerto cero
  • El fino émbolo de tungsteno se extiende a través de toda la longitud de la jeringa hasta el final de la aguja, asegurando que todo el disolvente se expulsa de la aguja
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
0,005 in
0,145 mm
0,3 in
7,82 mm
2,75 in
29,99 bar (6000 psi)
115°C
2
Unidad
70 mm
Cono estriado, extraíble
22 G
0,005 in
0,02 in
0,14 mm
0,718 mm
Jeringa de uso general
239 °F
50 °F
10 °C
1 μl
Afilada, biselada, curva, sin perforación