Learn More
Hamilton™ Conjunto adaptador Chaney para jeringas Microliter/Gastight™ Series 700 800 7000/1700 1800
Código de producto. 10015600
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Modelos de jeringa Hamilton series 702-750, 7000 y 1700
Modelos de jeringa Hamilton series 75 y 701
Modelos de jeringa Hamilton series 800 y 1800
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10015600
Marca: Hamilton™ 14725
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para funcionar con jeringas Microliter serie 700, 800, 7000 y jeringas Gastight serie 1700 y 1800
Los adaptadores se han diseñado para proporcionar inyecciones uniformes y reproducibles, así como para evitar que se curven los émbolos.
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador de reproducibilidad
Cantidad Unidad
Para utilizar con (equipo) Modelos de jeringa Hamilton series 702-750, 7000 y 1700