Learn More
Hamilton™ Conjunto adaptador Chaney para jeringas Microliter/Gastight™ Series 700 800 7000/1700 1800
Descripción
Los adaptadores se han diseñado para proporcionar inyecciones uniformes y reproducibles, así como para evitar que se curven los émbolos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Adaptador de reproducibilidad |
| Cantidad | Unidad |
| Para utilizar con (equipo) | Modelos de jeringa Hamilton series 75 y 701 |