Learn More
Hamilton™ GC Septa
Three Layer Septa for operating temperatures up to 200° C
17.00€ - 32.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | GC |
---|---|
Tipo | Septos |
Cantidad | 12/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Material | Temperatura máx. (imperial) | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Material | Temperatura máx. (imperial) | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10231631
|
Hamilton™
75805 |
0,39 in | PTFE/caucho de silicona | 413,6 °F | 0,125 in |
26.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10519281
|
Hamilton™
75807 |
0,43 in | PTFE/caucho de silicona | 413,6 °F | 0,125 in |
26.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11598883
|
Hamilton™
76001 |
0,25 in | Caucho de silicona | 392 °F | 0,15 in |
17.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10624681
|
Hamilton™
76006 |
0,5 in | Caucho de silicona | 392 °F | 0,15 in |
32.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10644111
|
Hamilton™
76005 |
0,39 in | Caucho de silicona | 392 °F | 0,15 in |
24.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10048594
|
Hamilton™
76007 |
0,43 in | Caucho de silicona | 392 °F | 0,15 in |
26.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Preconditioned silicone rubber septa, 3.81mm (0.15 in.) thick
- Average life: 100 injections with a 26s gauge needle
- Maximum operating temperature: 200°C
- 12 per package
- Preconditioned PTFE/silicone rubber, 3.175mm (0.125 inch) thick
- Average Life: 100 injections with a 26s gauge needle
- Maximum operating temperature is 212°
- 12 per package
Especificaciones
GC | |
Septos | |
12/paq. |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 100 inyecciones con una aguja de calibre 26