Learn More
Hamilton™ Columna HC-75 (Ca+2) para HPLC de intercambio de iones Hamilton™, 9 μm, 7,8 mm x 305 mm
Código de producto. 10656031
Click to view available options
Longitud (métrico):
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10656031
Marca: Hamilton™ 79436
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fase de la columna: Intercambio iónico
Útil para determinar el etanol en caldos de fermentación y para separar azúcares y alcoholes de azúcar en muestras de alimentos como jarabe de com, edulcorantes de chicle y jugos de frutas.
Separa los compuestos mediante la exclusión por tamaño y el intercambio de ligandos.
Características del producto
  • Tamaño de partícula 9 μm
  • Varios diámetros internos de columna disponibles
  • Hardware de acero inoxidable o PEEK disponible
Selección y aplicaciones de las columnas
  • Forma de calcio de HC-75 – Separa mono y disacáridos como el jarabe de maíz, edulcorantes de chicle, azúcares de productos lácteos, glicoles y polioles, jarabe de maíz de alta fructosa, jugos y oligosacáridos
  • Forma de plomo HC-75 – Alcoholes de azúcar e hidrolizados de pared celular vegetal
  • Forma de hidrógeno HC-75 – Ácidos orgánicos, azúcares y alcoholes
Especificaciones
Diámetro (métrico) 7,8 mm
Caudal 0,6 mL/min
Para utilizar con Para la separación de mono y disacáridos, ácidos orgánicos, azúcares y alcoholes de azúcar
Longitud (métrico) 305 mm
Presión máxima 400 psi (28 bar)
Tamaño de partículas 9 μm
Temperatura 25°C a 90°C
Tipo USP L19
Fase estacionaria HC-75 (CA+2)
Material de embalaje HC-75 (CA+2)
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Material Acero inoxidable
Tipo Columna