Learn More
Hamilton™ Agujas punta roma con cono Kel-F (Luer Lock)
Código de producto. 11542325
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
16 G
17 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
28 G
Diámetro interior (imperial):
0,005 in
0,007 in
0,01 in
0,012 in
0,013 in
0,016 in
0,02 in
0,042 in
0,046 in
0,062 in
Diámetro exterior (imperial):
0,01 in
0,014 in
0,018 in
0,022 in
0,025 in
0,028 in
0,032 in
0,035 in
0,057 in
0,062 in
0,064 in
missing translation for 'unitSize'
paquete de 6
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11542325
missing translation for 'mfr': Hamilton™ 90528
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Las agujas cónicas Kel-F (KF) se pueden utilizar con conectores y jeringas con punta Luer (LT) y Luer Lock de PTFE (TLL). La longitud de aguja estándar es de 51 mm (2 pulg). Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizados.
Las agujas cónicas Kel-F (KF) se pueden utilizar con conectores y jeringas con punta Luer (LT) y Luer Lock de PTFE (TLL).La longitud estándar de la aguja es de 51 mm.Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizados.
Terminaciones de jeringa compatibles con los conos Kel-F
  • Punta Luer (LT): las agujas son extraíbles y encajan en un cono de vidrio esmerilado que se estrecha en la forma de un Luer macho. La terminación LT acepta la mayoría de las agujas hipodérmicas aunque se ha diseñado específicamente para su uso con agujas Hamilton Kel-F. Esta terminación aumenta el volumen muerto en la jeringa, que puede no ser adecuado para algunas aplicaciones. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
  • Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja
  • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: De 10 a 31
Seis agujas por paquete.
Specifica
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 28 G
Diámetro interior (imperial) 0,007 in
Diámetro exterior (imperial) 0,014 in
Diámetro interior (métrico) 0,18 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,36 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja con cono Kel-F
Estilo de punta de aguja Romo
Para utilizar con (equipo) Jeringas y conectores de punta Luer y Luer-Lock de PTFE
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato