Learn More
Hamilton™ Kel-F Hub Sharp Non-Coring Needles (Luer Lock)
Kel-F hub (KF) needles can be used with Luer Tip (LT) and PTFE Luer Lock (TLL) syringes and connectors. Standard needle length is 2 in. (51 mm). Custom lengths and point styles are available.
Marca: Hamilton™ 90125
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Terminaciones de jeringa compatibles con los conos Kel-F
- Punta Luer (LT): las agujas son extraíbles y encajan en un cono de vidrio esmerilado que se estrecha en la forma de un Luer macho. La terminación LT acepta la mayoría de las agujas hipodérmicas aunque se ha diseñado específicamente para su uso con agujas Hamilton Kel-F. Esta terminación aumenta el volumen muerto en la jeringa, que puede no ser adecuado para algunas aplicaciones. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
- Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta a la conexión a las agujas. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 31-10
Seis agujas por paquete.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
25 G | |
0,01 in | |
0,51 mm | |
Aguja con cono Kel-F | |
Afilada, biselada, curva |
Stainless Steel | |
0,01 in | |
0,26 mm | |
2 in | |
51 mm | |
Jeringas y conectores de punta Luer y Luer-Lock de PTFE |