Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de cilindro grande (jeringas de 250 μl a 10 ml)
Código de producto. p-4121860
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
22s G
26 G
26s G
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva
Cono
Romo
Diámetro interior (imperial):
0,0051 in
0,0059 in
0,01 in
0,016 in
Diámetro exterior (imperial):
0,018 in
0,028 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10103253 26 G Cono 0,01 in 0,018 in paquete de 6
10415503 22s G Cono 0,0059 in 0,028 in paquete de 6
11570202 26s G Cono 0,0051 in 0,018 in paquete de 6
10265092 26s G Afilada, biselada, curva 0,0051 in 0,018 in paquete de 6
10121812 22 G Afilada, biselada, curva 0,016 in 0,028 in paquete de 6
10021272 22s G Afilada, biselada, curva 0,0059 in 0,028 in paquete de 6
11507704 26 G Afilada, biselada, curva 0,01 in 0,018 in paquete de 6
10360901 22 G Romo 0,016 in 0,028 in paquete de 6
10216533 22s G Romo 0,0059 in 0,028 in paquete de 6
11517704 26s G Romo 0,0051 in 0,018 in paquete de 6
11527704 26 G Romo 0,01 in 0,018 in paquete de 6
10277711 22 G Cono 0,016 in 0,028 in paquete de 6
12 options
Código de producto. 10103253
Marca: Hamilton™ 778404
Las agujas extraíbles de cilindro grande (RN) se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) con aguja extraíble que son de 250 μl y superiores. La longitud de aguja estándar es de 51 mm (2 pulg). Hay disponibles calibres, longitudes y estilos de punta personalizados.
Terminaciones de jeringa compatibles con agujas extraíbles de cono grande
  • Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
  • Estilos de punta de aguja
    • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 26-22
    • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 26-22.
    • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-22
    Seis agujas por paquete.
    Especificaciones
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Material Acero inoxidable (cono)
    Calibre de aguja 26 G
    Diámetro interior (imperial) 0,01 in
    Diámetro exterior (imperial) 0,018 in
    Diámetro interior (métrico) 0,26 mm
    Diámetro exterior (métrico) 0,46 mm
    Longitud de la aguja (imperial) 2 in
    Tipo de producto Aguja de jeringa de repuesto
    Estilo de punta de aguja Cono
    Para utilizar con (equipo) Jeringas extraíbles (250 μl y más grandes)