Learn More
Hamilton™ Adaptador Luer Lock para puntas desechables
Estos adaptadores están diseñados para permitir la conexión de una punta de pipeta estándar desechable de 1 ml o 200 μl al extremo de una jeringa Hamilton.
Marca:  Hamilton™ 31331
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10005640
  • 59.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Dos adaptadores de punta luer tip disponibles: 100 μl y 1 mL
Especificaciones
Especificaciones
CTFE
Adaptador punta Luer-tip
Dispensadores de repetición PB600-1